Learn More
Éster S-(yodometílico) del ácido (6alfa,11beta,16alfa,17alfa)-17-(acetiloxi)-6,9-difluoro-11-hidroxi-16-metil-3-oxo-androsta-1,4-dieno-17-carbotioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-17-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carbothioic Acid S-(Iodomethyl) Ester |
| CAS | 80474-71-1 |
| Fórmula molecular | C24H29F2IO5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (6a,11b,16a,17a)-17-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carbothioic Acid S-(Iodomethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29F2IO5S/c1-12-7-15-16-9-18(25)17-8-14(29)5-6-21(17,3)23(16,26)19(30)10-22(15,4)24(12,32-13(2)28)20(31)33-11-27/h5-6,8,12,15-16,18-19,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | O=C1C=CC2(C(=C1)C(F)CC3C4CC(C)C(OC(=O)C)(C(=O)SCI)C4(C)CC(O)C32F)C |
| Nombre IUPAC | acetato de 6,9-difluoro-11-hidroxi-17-(((yodometil)tio)carbonil)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 594.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 594.07 |