Learn More
(6alfa,11beta)-11,20-Dihidroxi-6-metil-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, TRC
Código de producto. 30040735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040735 250 mg 250 miligramos
30040479 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD453260250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1338549-02-2
Fórmula molecular C22 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 356.46
Sinónimo (6α,11β)-11,20-Dihydroxy-6-methyl-3-oxo-pregna-1,4,17(20)-trien-21-al
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-17-ilideno]acetaldehído
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=C(O)C=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6alpha,11beta)-11,20-Dihydroxy-6-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O4/c1-12-8-14-15-4-5-16(19(26)11-23)22(15,3)10-18(25)20(14)21(2)7-6-13(24)9-17(12)21/h6-7,9,11-12,14-15,18,20,25-26H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,14-,15-,18-,20+,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1988