Learn More
6a-hidroxigestrinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6alpha-Hydroxygestrinone |
| CAS | 51102-20-6 |
| Fórmula molecular | C21 H24 O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 18,19-Dinorpregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one, 13-ethyl-6,17-dihydroxy-, (6α,17α)-, (6α,17α)-13-Ethyl-6,17-dihydroxy-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one, 13-Ethyl-6α,17-dihydroxy-18,19-dinor-17α-pregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one, 6α-Hydroxy gestrinone, 6α-Hydroxygestrinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,7,9,11,16,18-19,23-24H,3,5-6,8,10,12H2,1H3/t16-,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4[C@@H](O)C[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (6S,8S,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-6,17-dihidroxi-1,2,6,7,8,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 324.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.1725 |