Learn More
Ácido (6a,11b,16a,17a)-17-(acetiloxi)-6,9-difluoro-11-hidroxi-16-metil-3-oxo-androsta-1,4-dieno-17-carbotioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-17-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carbothioic Acid |
| CAS | 80473-93-4 |
| Fórmula molecular | C23H28F2O5S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 17-(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-, (6α,11β,16α,17α)-, (6α,11β,16α,17α)-17-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carbothioic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28F2O5S/c1-11-7-14-15-9-17(24)16-8-13(27)5-6-20(16,3)22(15,25)18(28)10-21(14,4)23(11,19(29)31)30-12(2)26/h5-6,8,11,14-15,17-18,28H,7,9-10H2,1-4H3,(H,29,31)/t11-,14+,15+,17+,18+,20+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| SMILES | O=C1C=C[C@@]2(C)C([C@@H](F)C[C@]3([H])[C@]2(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](C)[C@]4(OC(C)=O)C(S)=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-acetiloxi-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-17-carbotioico S-ácido |
| Peso molecular (g/mol) | 454.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.1626 |