Learn More
666-15, MedChemExpress
Código de producto. 16492696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16492696 25 mg 25 miligramos
16479816 50 mg 50 miligramos
16465997 5 mg 5 miligramos
16443278 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16492696
Marca: Medchem Express HY101120
MedChemExpress 666-15 is a potent and selective CREB inhibitor with an IC50 of 81 nM. 666-15 suppresses tumor growth in a breast cancer xenograft model.
666-15 is a potent and selective CREB inhibitor with an IC50 of 81 nM. 666-15 suppresses tumor growth in a breast cancer xenograft model.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 666-15
CAS 1433286-70-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H31Cl2N3O5
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (201.44 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2OCCNC(C4=C(OCCCN)C=C(C=CC=C5)C5=C4)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 620.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.52
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease