Learn More
Masterflex™ Caudalímetros con válvula correlacionados de 65 mm
Código de producto. 15397533 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
104 mL/min
2040 mL/min
LPM 42.094
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
15397533 104 mL/min 1 PCS
15247568 2040 mL/min cada uno
11746148 LPM 42.094 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15397533 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0321608
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Especificaciones
Tipo Caudalímetro de área variable
Exactitud ±2 % (escala completa)
Caudal de aire 104 mL/min
Float Material Vidrio
Tasa de presión 200 psig
Conexiones 1,9 cm (1 x 8 in) NPT (F)
Intervalo de caudal 122 mL/min CO2, 94 ml/min O2, 113 ml/min N2, 86 ml/min Aire, 284 ml/min H2
Para utilizar con (aplicación) Ideal para áreas de medición estrechas
Longitud (métrico) 65 mm
Repetibilidad ±0,25%
Temperatura (métrico) 121 °C