Learn More
Masterflex™ Caudalímetros con válvula correlacionados de 65 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro de área variable |
| Exactitud | ±2 % (escala completa) |
| Caudal de aire | LPM 42.094 |
| Float Material | Acero inoxidable (316) |
| Tasa de presión | 200 psig |
| Conexiones | 1,9 cm (1 x 8 in) NPT (F) |
| Intervalo de caudal | 35100 mL/min CO2, 40 053 ml/min O2, 43 487 ml/min N2, 37 441 ml/min Ar, 154 750 ml/min H2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para áreas de medición estrechas |
| Longitud (métrico) | 65 mm |
| Repetibilidad | ±0,25% |
| Mostrar más |