Learn More
Tuttnauer Autoclave de sobremesa de 65 L
Código de producto. 17831087 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
3850EAP-D
3850EL-D
3850ELC-D
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17831087 3850EL-D cada uno
17821077 3850ELC-D cada uno
17811087 3850EAP-D cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17831087 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor 3850EL230D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18159.75€
    15011.48€ / paquete de 1
    Ahorro 3148.27€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
El autoclave de sobremesa de 65L tiene un panel de control multicolor avanzado y una cámara hecha de acero inoxidable 316L. Cada modelo tiene una serie de características opcionales de valor agregado que se pueden configurar para enfriamiento rápido, secado eficiente, esterilización de residuos y riesgos biológicos, control de Fo y más.
Modelos de la línea EL-D:
Tuttnauer Los autoclaves de laboratorio de sobremesa son autoclaves de carga frontal disponibles en tamaños de cámara de 28 a 160 litros. Los modelos EL tienen un panel de control multicolor avanzado y una cámara hecha de acero inoxidable 316L. Tuttnauer Los autoclaves de laboratorio han sido diseñados para proporcionar un rendimiento repetible de alta calidad y responsabilidad para una amplia gama de aplicaciones utilizadas en laboratorios modernos.
  • Cada modelo tiene una serie de características opcionales de valor agregado que se pueden configurar para enfriamiento rápido, secado eficiente, esterilización de residuos y riesgos biológicos, control de Fo y más.
  • Los autoclaves de laboratorio de sobremesa están diseñados para ahorrar espacio en su mesa de trabajo de laboratorio.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 14,3 gal
Capacidad (métrico) 65 L
Fondo de la cámara (métrico) 50 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 15,2 in
Fondo de la cámara (imperial) 20 in
Diámetro de la cámara (métrico) 38 cm
Longitud (imperial) 30,6 in
Longitud (métrico) 765 mm
Modelo 3850EL-D
Tipo de producto Autoclave de sobremesa
máx. (imperial) 221 °F a 279 °F
Temperatura (métrico) 105 °C a 137 °C
Material Acero inoxidable 316L