Learn More
YSI™ Cable y sonda 626250 ProODO
Código de producto. 11958118
Change view
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
10 m
4 m
50 m
Longitud del cable (imperial):
3 pies
13 pies
32 pies
164 pies
Incluye:
Tapón de detección
Tapón de detección y kit de gestión de cables
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Longitud del cable (imperial) Incluye unitSize
11958118 1 m 3 pies Tapón de detección cada uno
11968118 4 m 13 pies Tapón de detección y kit de gestión de cables cada uno
11978118 10 m 32 pies Tapón de detección y kit de gestión de cables cada uno
11988118 50 m 164 pies Tapón de detección y kit de gestión de cables cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11958118 Proveedor YSI™ N.º de proveedor 6262501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacenan datos de calibración dentro del sensor, lo que permite colocar las sondas en cualquier instrumento ProODO sin necesidad de volver a calibrar
Para su uso exclusivo con medidores portátiles ProODO
  • Los conjuntos incluyen un sensor DO óptico ProODO y tapón de detección
  • Los conjuntos de cables de más de un metro también incluyen un kit de gestión de cables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 1 % mg/l
Longitud del cable (imperial) 3 pies
Longitud del cable (métrico) 1 m
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Certificaciones/conformidad RoHS, CE, WEEE, IP65
Incluye Tapón de detección
Resolución de temperatura 0,1 °C
Garantía 2 años
Para utilizar con (equipo) Medidor de temperatura/DO
Tipo de sonda ProODO
Para utilizar con (aplicación) Almacenan datos de calibración dentro del sensor