Learn More
Testo™ 606-2 - Medidor de humedad
Código de producto. 10433695
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
±1 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud Tamaño de la unidad
10433695 ±1 % cada uno
1 options
Código de producto. 10433695 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0560 6062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.96€
    192.00€ / paquete de 1
    Ahorro 90.96€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Mide el contenido de humedad en la madera, los materiales de construcción y el medio ambiente circundante.Esto le permite comprobar las condiciones de almacenamiento y secado de forma rápida y sencilla.
  • Mide el contenido de humedad de diferentes tipos de madera y materiales de construcción, y también puede medir la humedad relativa y la temperatura del aire, y calcular el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo
  • Los electrodos Ram garantizan mediciones precisas de humedad en madera/materiales de construcción
  • Con esta valiosa información, ahora puede determinar fácilmente si las condiciones de almacenamiento son ideales o si deben ajustarse
  • Las curvas características permiten mostrar el contenido de humedad directamente como porcentaje de peso basado en la masa seca (peso seco).Las siguientes curvas características se almacenan en el medidor:
    • Para mediciones precisas de humedad en haya, pícea, alerce, roble, pino, arce
    • Para detectar humedad y lugares húmedos en materiales de construcción como placas de cemento, hormigón, yeso, placas de anhidrita, mortero de cemento, mortero de piedra caliza y ladrillo
  • Diseñado para que el trabajo sea más eficaz y la vida sea más fácil, cuenta con una gran variedad de funciones prácticas, entre las que se incluyen:
    • Una función de retención, que congela la última lectura
    • Una pantalla retroiluminada para su uso en todas las condiciones de iluminación
    • Una tapa protectora antideslizante y una bolsa para cinturón, que garantizan que el medidor de humedad se almacene de forma segura
    • Una correa de mano que ayuda a evitar que el medidor se caiga accidentalmente
Especificaciones
Exactitud ±1 %
Altura (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 119 mm
Resolución de 0,1 °C
Anchura (métrico) 46 mm