Learn More
YSI™ Cable OD de la serie 60520 Pro
Código de producto. 15855547
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (imperial):
3,2 ft
13 ft
328 pies
Tamaño de la unidad:
4 metros
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del cable (imperial) Tamaño de la unidad
15855547 13 ft 4 metros
11937127 328 pies cada uno
11987117 3,2 ft cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15855547 Proveedor YSI™ N.º de proveedor 605204
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Compatible con los dispositivos portátiles YSI Pro Plus o Pro20
El sensor fácilmente sustituible por el usuario permite usar repuestos rápidos de sensor, si es necesario. No es necesario el uso de herramientas. Garantía de un año. Mida el pH de forma rápida y sencilla con el sensor 1001. El sensor de pH 605101 se puede utilizar con el YSI Instrumento portátil multiparamétrico Professional Plus. Requiere conjunto de cable/sonda. El artículo se envasa térmicamente durante los meses de invierno. El envío debe realizarse con un transportista al día siguiente o en 2 días durante esa información de tiempo.
Los cables de más de 1 metro también se suministran con el kit de gestión de cables 603062.
Información de órdenes
Los cables NO vienen con el sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo CONJUNTO DE CABLES
Para utilizar con (aplicación) Mida la temperatura y el OD
Longitud del cable (imperial) 13 ft
Longitud del cable (métrico) 4 m
Garantía 2 años
Para utilizar con (equipo) Instrumento Professional Plus o Pro20