Learn More
Brady™ Cinta de impresora de transferencia térmica sin halógenos de la serie 6000
Descripción
Cinta sin halógenos de alta densidad, con excelente resistencia a los disolventes, alta resistencia al calor y gran resistencia a los arañazos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i7100, Impresora Brady PR Impresora de etiquetas de la serie Plus |
| Material | Resina |
| Longitud (imperial) | 984 in |
| Anchura (imperial) | 2,4 in |
| Longitud (métrico) | 300 m |
| Anchura (métrico) | 60 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 25,4 mm |
| Certificaciones/conformidad | 2011/65/EU y 2015/863 |
| Mostrar más |