Learn More
Estándar de osmolalidad de 600 mOsm/kg, Reagecon
Código de producto. 16339221 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
60 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16339221 12 x 5 mL 60 ml
1 options
Código de producto. 16339221 Proveedor Reagecon N.º de proveedor REOSM600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    140.32€ / 60 ml
    Ahorro 30.68€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para calibrar, controlar o validar los osmómetros
  • Fabricado de conformidad con las directrices de las Farmacopeas Europea, de los Estados Unidos y China
  • Probado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
  • Acreditación ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio
  • Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso
Especificaciones
Envase Ampolla de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Técnica Calibración, Control o Validación del Osmómetro
Para utilizar con (equipo) Osmómetro
Tipo Patrón de osmolalidad
Cantidad 12 x 5 mL