Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter 600, aguja no incluida
Descripción
- Versión de medio recorrido de las jeringas originales icroliter serie 700
- Ideal para dispensar volúmenes desde 0,25 μL hasta 5 μL
- La serie se utiliza a menudo en aplicaciones que requieren una operación con una mano debido al corto recorrido y el émbolo reforzado
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 22s G |
| Volumen (métrico) | 2,5 μl |