Learn More
Ohaus™ 6 adaptadores para tubos de centrífuga, fondo abierto, rotores de ángulo fijo Frontier™
Código de producto. 15856632 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
0,2/0,4 ml
0,5 ml
1,5/2,0 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15856632 1,5/2,0 ml paquete de 6
15836632 0,2/0,4 ml paquete de 6
15846632 0,5 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15856632 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30130886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.00€
    74.68€ / paquete de 6
    Ahorro 25.32€
    25% Descuento
Permite centrifugar tubos más pequeños que el espacio del portador original en una gama de rotores de ángulo fijo Frontier™.
  • Admite tubos de centrífuga más pequeños que el espacio del portador del rotor
  • Portador de fondo abierto y plano.
  • Adecuado para utilizar en los siguientes rotores Frontier™:
    • R-A30x2/13MS
    • R-A24x2/15MS
    • R-A24x2/15M
    • R-A12x2/18MI
    • R-A24x2/16MI
    • R-A30x2/14MIS
    • R-A44x2/16MI
    • R-A24x2/16MIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1,5/2,0 ml
Diámetro máx. del tubo 11 mm
Para utilizar con (equipo) Rotores de ángulo fijo Frontier
Descripción Adaptador, D11 mm, 6 tubos de 1,5/2,0ml
N.º de lugares 1
N.° por paquete 6