Learn More
Gilac™ Plataforma rodante de 6 ruedas con eje de acero
Código de producto. 17968531
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
250 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
17968531 250 kg cada uno
1 options
Código de producto. 17968531 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G170324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.05€
    56.96€ / paquete de 1
    Ahorro 29.09€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El Dolly de 6 ruedas con eje de acero se beneficia de una mayor movilidad gracias a su diseño exclusivo con 6 ruedas fijas. Las 2 ruedas centrales están situadas hacia atrás para facilitar el cruce de umbrales y el ascenso de escalones.
  • Plataforma universal con ruedas.
  • Mayor movilidad gracias a su diseño exclusivo con 6 ruedas fijas.
  • Las 2 ruedas centrales están situadas hacia atrás para facilitar el cruce de umbrales y el ascenso de escalones.
  • Capacidad de carga: 250 kg.
  • Pivotes sobre ruedas centrales para poder girar.
  • Los carros se pueden apilar cuando están vacíos, lo que hace más fácil su transporte.
  • Se puede lavar a máquina.
  • Compatible con todos los contenedores y cajas GILAC de 600 x 400 y 400 x 300 mm.
  • Barra de tracción desmontable GILAC disponible (como opción).
  • Base inyectada en ABS con marco sólido que garantiza una durabilidad inigualable.
  • Ruedas de PP de 100 mm.
Especificaciones
Tipo Muñequita
Admite Contenedores y cajas
Capacidad portante (imperial) 551 lb.
Capacidad portante (métrico) 250 kg
Material Plástico ABS, acero cromado
Diámetro de las ruedas (métrico) 100 mm
Color Gris