Learn More
6-Ureidometil-5,6-dihidromorfandridina, TRC
Código de producto. 30453627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453627 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30453627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU8235001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Ureidomethyl-5,6-dihydromorphanthridine
CAS 1076199-50-2
Fórmula molecular C16H17N3O
Cantidad 1 mg
Sinónimo Epinastine Impurity 37
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O/c17-16(20)18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19-15/h1-8,15,19H,9-10H2,(H3,17,18,20)
SMILES NC(=O)NCC1Nc2ccccc2Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 6,11-dihidro-5H-benzo[c][1]benzazepina-6-ilmetilurea
Peso molecular (g/mol) 267.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1372