Learn More
6-undecanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Undecanol |
| CAS | 23708-56-7 |
| Fórmula molecular | C11H24O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24O/c1-3-5-7-9-11(12)10-8-6-4-2/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCC(O)CCCCC |
| Nombre IUPAC | undecan-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 172.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1827 |