Learn More
[6-(Trimetilamonio)hexilo] Bromuro de metanotisulfonato, TRC
Código de producto. 30454550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454550 100 mg 100 miligramos
30454519 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795907100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1041424-77-4
Fórmula molecular C10 H24 N O2 S2 . Br
Peso molecular (g/mol) 334.34
Nombre IUPAC trimetil(6-metilsulfonilsulfanilhexil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCSS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6-(Trimethylammonium)hexyl) Methanethiosulfonate Bromide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H24NO2S2.BrH/c1-11(2,3)9-7-5-6-8-10-14-15(4,12)13;/h5-10H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.0432