Learn More
6-(Trifluorometil)uracilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460790 5 g 5 g
11450790 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044467.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 672-45-7
Fórmula molecular C5H3F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.09
Número MDL MFCD01011762
Clave InChI IROWWTVZNHKLLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-trifluoromethyl uracil, 2,4-dihydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 6-trifluoromethyl pyrimidine-2,4-diol, uracil, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-pyrimidine-2,4-diol, 6-trifluoromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyluracil, 6-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 233890
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6- (Trifluoromethyl)uracil
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 6-(trifluorometil)-1H-pirimidin-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo