Learn More
Cloruro de 6-(trifluorometil)piridina-3-sulfonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10494379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10494379 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10494379 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00261DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
CAS 959996-58-8
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H3ClF3NO2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-trifluoromethyl pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride,6-trifluoromethyl, chloro 6-trifluoromethyl 3-pyridyl sulfone, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl
Clave InChI NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Nombre IUPAC cloruro de 6-(trifluorometil)piridina-3-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 245.6
PubChem CID 45594311
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.6
Porcentaje de pureza 97%