Learn More
Cloruro de 6-(trifluorometil)piridina-3-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488745 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15488745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34033.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 6-trifluorometil-3-piridinesulfonilo es un producto químico utilizado para la preparación de compuestos pirazolilo policíclicos N-sulfonamido para el tratamiento de trastornos cognitivos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el contenedor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
CAS 959996-58-8
Punto de fusión 42°C to 45°C
Fórmula molecular C6H3ClF3NO2S
Número MDL MFCD10699112
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sinónimo 6-trifluoromethyl pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride,6-trifluoromethyl, chloro 6-trifluoromethyl 3-pyridyl sulfone, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl
Clave InChI NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Nombre IUPAC cloruro de 6-(trifluorometil)piridina-3-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 245.6
PubChem CID 45594311
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.61
Porcentaje de pureza 97%