Learn More
Ácido 6-(trifluorometil)piridin-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438146 250 mg 250 miligramos
15409668 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63138.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131747-42-7 | C7H4F3NO2 | 191.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131747-42-7
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.11
Número MDL MFCD02180819
Clave InChI OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-trifluoromethyl picolinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, 6-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15170, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylicacid, acmc-1ca7g
PubChem CID 14761453
Nombre IUPAC ácido 6-(trifluorometil)piridin-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 154°C to 158°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido