Learn More
Ácido 6-trifluorometilnicotínico, TRC
Código de producto. 30457226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457226 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30457226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7906502.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Trifluoromethyl Nicotinic Acid
CAS 231291-22-8
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-Trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic Acid, 6-Trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-4(3-11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 6-(trifluorometil)piridin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 191.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0194