Learn More
Ácido 6-trifluorometilnicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Trifluoromethyl Nicotinic Acid |
| CAS | 231291-22-8 |
| Fórmula molecular | C7H4F3NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic Acid, 6-Trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-4(3-11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(nc1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 6-(trifluorometil)piridin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 191.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0194 |