Learn More
Ácido 6-(trifluorometil)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384476 250 mg 250 miligramos
11374476 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20054.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 231291-22-8 | C7H3F3NO2 | 190.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 231291-22-8
Fórmula molecular C7H3F3NO2
Peso molecular (g/mol) 190.10
Número MDL MFCD00792430
Clave InChI JNYLMODTPLSLIF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 6-trifluoromethyl nicotinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethylnicotinic acid, 6-trifluoromethyl-nicotinic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2777551
Nombre IUPAC ácido 6-(trifluorometil)piridin-3-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(N=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Punto de fusión 191°C to 192°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 97%