Learn More
Indol6-(trifluorometilo), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383896 250 mg 250 miligramos
11373896 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17009.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13544-43-9 | C9H6F3N | 185.149 g/mol
6-(Trifluoromethyl)indole is used in pharmaceutical intermediates, liquid crystal intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-(trifluorometil)indol se utiliza en productos intermedios farmacéuticos, productos intermedios de cristal líquido
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13544-43-9
Fórmula molecular C9H6F3N
Peso molecular (g/mol) 185.149
Número MDL MFCD00272316
Clave InChI BPYBYPREOVLFED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-trifluoromethyl indole, 6-trifluoromethylindole, 6-trifluoromethyl-1h-indole, 1h-indole, 6-trifluoromethyl, pubchem1713, acmc-1bscm, intermediates-zcf02044, 6-trifluoromethyl-indole, ksc910g4n
PubChem CID 2777523
Nombre IUPAC 6-(trifluorometil)-1H-indol
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Trifluoromethyl)indole
Punto de fusión 101°C to 105°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 1242785
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.15
Porcentaje de pureza 97%