Learn More
Hidrato de ácido 6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449035 250 mg 250 miligramos
15439035 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35639.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1858251-06-5
Fórmula molecular C9H7F3N2O3
Peso molecular (g/mol) 248.161
Número MDL MFCD22682819
Clave InChI HECZGTGLQVJBSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 112758303
Nombre IUPAC ácido 6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico; hidrato
SMILES C1=CC2=NC(=CN2C=C1C(F)(F)F)C(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Punto de fusión 251°C to 253°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.15 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%