Learn More
Bromuro de metanetiosulfonato de 6-(trietilamonio)hexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Triethylammonium)hexyl Methanethiosulfonate Bromide |
| CAS | 386229-78-3 |
| Fórmula molecular | C13 H30 N O2 S2 . Br |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H30NO2S2.BrH/c1-5-14(6-2,7-3)12-10-8-9-11-13-17-18(4,15)16;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | bromuro de trietil(6-metilsulfonilsulfanilhexil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 376.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.0901 |