Learn More
6-tioxantina, TRC
Código de producto. 30451974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30451974 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30451974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT385800500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Thioxanthine
CAS 2002-59-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H4 N4 O S
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4OS/c10-5-8-3-2(4(11)9-5)6-1-7-3/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
SMILES O=C1NC(=S)c2[nH]cnc2N1
Nombre IUPAC 6-sulfanilideno-3,7-dihidropurin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 168.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0106
Porcentaje de pureza >95