Learn More
6-Thioguanine, MedChemExpress
Código de producto. 16466316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16466316 100 mg 100 miligramos
16441706 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16466316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13765
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
MedChemExpress 6-Thioguanine (Thioguanine; 2-Amino-6-purinethiol) is an anti-leukemia and immunosuppressant agent, acts as an inhibitor of SARS and MERS coronavirus papain-like proteases (PLpros) and also potently inhibits USP2 activity, with IC50s of 25 μM and 40 μM for Plpros and recombinant human USP2, respectively.
6-Thioguanine (Thioguanine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Thioguanine
Forma física Solid
CAS 154-42-7
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H5N5S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Thioguanine 2-Amino-6-purinethiol
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (59.81 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES SC1=NC(N)=NC2=C1N=CN2
Peso molecular (g/mol) 167.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.19
Porcentaje de pureza 95.0%