Learn More
MedChemExpress 6-Thio-2'-Deoxyguanosine
Código de producto. 16487618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16487618 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16487618 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY18762
MedChemExpress 6-Thio-2'-Deoxyguanosine is a nucleoside analogue that can be incorporated into de novo-synthesized telomeres by telomerase.
Especificaciones
Peso molecular 283.31 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 97.0%
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (176.49 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 789-61-7
Sinónimo 6-thio-dG∣ β-TGdR