Learn More
MedChemExpress 6-Thio-2'-Deoxyguanosine
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 283.31 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 97.0% |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (176.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 789-61-7 |
| Sinónimo | 6-thio-dG∣ β-TGdR |