Learn More
Dihidrocloruro de (6-tien-2-ilpiridin-3-il)metilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10633825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10633825 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10397154 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10633825 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54863CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 913830-32-7
Fórmula molecular C10H12Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 263.18
Número MDL MFCD09025878
Clave InChI FWNBHEVGWIALSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-thien-2-ylpyridin-3-yl methylamine dihydrochloride, 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine dihydrochloride, 6-thiophen-2-yl pyrid-3-ylmethylamine dihydrochloride, 5-aminomethyl-2-thien-2-yl pyridine dihydrochloride, 6-2-thienyl-3-pyridyl methylamine, chloride, chloride, 2-5-aminomethyl pyridin-2-yl thiophene dihydrochloride, 3-pyridinemethanamine,6-2-thienyl-,hydrochloride 1:2, 1-6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 24229545
Nombre IUPAC (6-tiofen-2-ilpiridin-3-il)metanamina;dihidrocloruro
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)CN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6-Thien-2-ylpyridin-3-yl)methylamine dihydrochloride
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.19
Porcentaje de pureza 90%