Learn More
(6-Tien-2-ilpirid-3-il)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10347104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347104 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10347104 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54809CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 198078-57-8
Fórmula molecular C10H9NOS
Peso molecular (g/mol) 191.248
Número MDL MFCD06410427
Clave InChI OLHQRPWNQRBQMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-thien-2-ylpyrid-3-yl methanol, 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,6-2-thienyl, 2-thien-2-yl-5-hydroxymethylpyridine, 6-2-thienyl-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 15411145
Nombre IUPAC (6-tiofen-2-ilpiridin-3-il)metanol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6-Thien-2-ylpyrid-3-yl)methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.25
Porcentaje de pureza 95%