Learn More
Ácido 6-tien-2-ilnicotínico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10623245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10623245 250 mg 250 miligramos
10418643 1 g 1 g
10326384 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10623245 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54801CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 179408-54-9
Fórmula molecular C10H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 205.23
Número MDL MFCD06410384
Clave InChI QYGFXNUFKLRCRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-thien-2-ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl nicotinic acid, 6-2-thienyl nicotinic acid, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-thienyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-209efk, 6-thien-2ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl-nicotinic acid, 6-thiophen-2-ylnicotinic acid, 2-thien-2-yl-5-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 15411144
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Thien-2-ylnicotinic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 6-tiofen-2-ilpiridina-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.24
Porcentaje de pureza 97%