Learn More
6-Tien-2-ilnicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10697493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10697493 1 g 1 g
10205854 250 mg 250 miligramos
10401894 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10697493 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54804DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 834884-61-6
Fórmula molecular C10H7NOS
Peso molecular (g/mol) 189.232
Número MDL MFCD04115421
Clave InChI TZMYWLDEGHJHDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-thien-2-ylnicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl nicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thiophen-2-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylnicotinylaldehyde, 6-2-thienyl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-2-thienyl, 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxaldehyde
PubChem CID 24229542
Nombre IUPAC 6-tiofen-2-ilpiridina-3-carbaldehído
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Thien-2-ylnicotinaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.24
Porcentaje de pureza 97%