Learn More
Ácido 6-(tetrahidropiran-4-iloxi)piridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10615165
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10615165 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10245844 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10615165 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC58201CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 906352-78-1
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.228
Número MDL MFCD11100042
Clave InChI UEWVONKWINVFRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinic acid, 6-oxan-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinicacid, 4-6-carboxypyridin-2-yl oxy tetrahydro-2h-pyran, 2-carboxy-6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 43811039
Nombre IUPAC ácido 6-(oxan-4-iloxi)piridina-2-carboxílico
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC(=N2)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 97%