Learn More
6-(tetrahidropiran-4-iloxi)piridina-2-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10491514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10491514 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10481514 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10306244 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10491514 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58204DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 898289-54-8
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.229
Clave InChI SBTGZJPHUYLRRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinaldehyde, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 45594294
Nombre IUPAC 6-(oxan-4-iloxi)piridina-2-carbaldehído
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC(=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carbaldehyde
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 95%