Learn More
6-(tetrahidropiran-4-iloxi)piridina-2-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10481514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10481514 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10491514 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10306244 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10481514 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58204CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 898289-54-8
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.229
Clave InChI SBTGZJPHUYLRRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinaldehyde, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 45594294
Nombre IUPAC 6-(oxan-4-iloxi)piridina-2-carbaldehído
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC(=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carbaldehyde
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 95%