Learn More
[6-(tetrahidropiran-4-iloxi)pirid-3-il]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11336815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11336815 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10285324 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336815 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58309CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 906352-79-2
Fórmula molecular C11H15NO3
Peso molecular (g/mol) 209.245
Número MDL MFCD09817494
Clave InChI UTEOAQJLPJOMJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-oxan-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-3-yl methanol, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-oxan-4-yl oxy pyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 3-pyridinemethanol,6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl methanol, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 24229579
Nombre IUPAC [6-(oxan-4-iloxi)piridin-3-il]metanol
SMILES C1COCCC1OC2=NC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza 97%