Learn More
6-(Tetrahidropiran-4-iloxi)nicotinonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10255564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10255564 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10092304 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10255564 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58316DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 884507-60-2
Fórmula molecular C11H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Número MDL MFCD09702388
Clave InChI CCEWHGWDICBASG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinonitrile, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carbonitrile, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carbonitrile, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy nicotinonitrile, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 24229580
Nombre IUPAC 6-(oxan-4-iloxi)piridina-3-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 97%