Learn More
Ácido 6-(tetrahidropiran-4-iloxi)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11306815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11306815 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10328063 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306815 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58301CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 886851-55-4
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.228
Número MDL MFCD09258833
Clave InChI OLOSQIMMFCSJHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylic acid, 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy nicotinic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy nicotinic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carboxylic acid, 4-5-carboxypyridin-2-yl oxy tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 24229576
Nombre IUPAC ácido 6-(oxan-4-iloxi)piridina-3-carboxílico
SMILES C1COCCC1OC2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 97%