Learn More
6-(Tetrahidropiran-4-iloxi)nicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10515184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10515184 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10246333 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10515184 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58304CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 910036-95-2
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.23
Número MDL MFCD09817493
Clave InChI ZQQOWSDTLFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinaldehyde, 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-3-carboxaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy nicotinaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy nicotinaldehyde, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 24229577
Nombre IUPAC 6-(oxan-4-iloxi)piridina-3-carbaldehído
SMILES O=CC1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 97%