Learn More
6-terc-butildimetilsililoxi-4-(1-metiletenil)-1-metil-ciclohexano 1,2-epóxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-tert-Butyldimethylsilyloxy-4-(1-methylethenyl)-1-methyl-cyclohexane 1,2-Epoxide |
| CAS | 121289-19-8 |
| Fórmula molecular | C16H30O2Si |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1,1-Dimethylethyl)dimethyl[[(1R,2S,4R,6R)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl]oxy]-silane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O2Si/c1-11(2)12-9-13-16(6,17-13)14(10-12)18-19(7,8)15(3,4)5/h12-14H,1,9-10H2,2-8H3/t12-,13-,14+,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@H]1C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@]2(C)O[C@@H]2C1 |
| Nombre IUPAC | terc-butil-dimetil-[[(1R,3R,5S,6R)-6-metil-3-prop-1-en-2-il-7-oxabiciclo[4.1.0]heptan-5-il]oxi]silano |
| Peso molecular (g/mol) | 282.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.2015 |