Learn More
6-(terc-butildimetilsililoxi)-1-hexino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-hexyne |
| CAS | 73448-13-2 |
| Fórmula molecular | C12H24OSi |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Tert-Butyl(5-hexynyloxy)dimethylsilane, (1,1-Dimethylethyl)(5-hexynyloxy)dimethylsilane, (1,1-Dimethylethyl)(5-hexyn-1-yloxy)dimethylsilane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24OSi/c1-7-8-9-10-11-13-14(5,6)12(2,3)4/h1H,8-11H2,2-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCC#C |
| Nombre IUPAC | terc-butil-hex-5-inoxi-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 212.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.1596 |