Learn More
6-terc-butildimetilsilil-4'-hidroxi raloxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-tert-Butyldimethylsilyl-4'-hydroxy Raloxifene |
| CAS | 174264-47-2 |
| Fórmula molecular | C34 H41 N O4 S Si |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H41NO4SSi/c1-34(2,3)41(4,5)39-28-17-18-29-30(23-28)40-33(25-9-13-26(36)14-10-25)31(29)32(37)24-11-15-27(16-12-24)38-22-21-35-19-7-6-8-20-35/h9-18,23,36H,6-8,19-22H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2c(C(=O)c3ccc(OCCN4CCCCC4)cc3)c(sc2c1)c5ccc(O)cc5 |
| Nombre IUPAC | [6-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2-(4-hidroxifenil)-1-benzotiofen-3-il]-[4-(2-piperidin-1-iletoxi)fenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 587.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 587.2526 |