Learn More
6-(tert-Butilamino)-3-metil-1,3,5-triazina-2,4(1H,3H)-diona, TRC
Código de producto. 30135233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135233 50 mg 50 miligramos
30009406 5 mg 5 miligramos
30004399 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB18596050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206682-85-9
Fórmula molecular C8 H14 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 198.222
Sinónimo Terbuthylazine Metabolite SYN 545666, 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-methyl-, Terbuthylazine Metabolite LM6
Nombre IUPAC 4-(tert-butilamino)-6-hidroxi-1-metil-1,3,5-triazina-2-uno
SMILES CN1C(=NC(=NC1=O)NC(C)(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbuthylazine Metabolite SYN 545666
Nombres de analitos o componentes Terbuthylazine Metabolite SYN 545666
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N4O2/c1-8(2,3)11-5-9-6(13)12(4)7(14)10-5/h1-4H3,(H2,9,10,11,13,14)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1117
Porcentaje de pureza >95%