Learn More
6-(tert-Butilamino)-1,3,5-triazina-2,4(1H,3H)-diona, TRC
Código de producto. 30137787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137787 100 mg 100 miligramos
30004296 10 mg 10 miligramos
30006748 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB185955100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 309923-18-0
Fórmula molecular C7 H12 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 184.1958
Sinónimo Terbuthylazine Metabolite CGA 324007, 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, 6-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, LM5, Terbuthylazine Metabolite LM5
Nombre IUPAC 6-(tert-butilamino)-1,3,5-triazina-2,4-diol
SMILES CC(C)(C)Nc1nc(O)nc(O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
Nombres de analitos o componentes Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N4O2/c1-7(2,3)11-4-8-5(12)10-6(13)9-4/h1-3H3,(H3,8,9,10,11,12,13)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.096