Learn More
6-(terc-Butil) 3-etil 2-amino-4,7-dihidrotieno[2,3-c]piridina-3,6(5H)-dicarboxilato, Thermo Scientific™
Código de producto. 10433763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10433763 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10423763 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10092124 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10433763 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01303DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 193537-14-3
Fórmula molecular C15H22N2O4S
Peso molecular (g/mol) 326.411
Clave InChI XSXVOVXVHBSSSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-boc-2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,5-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 7h-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 5h-dicarboxylate, 2-amino-6-boc-4,5,6,7-tetrahydro-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert-butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, n-boc protected
PubChem CID 2794740
Nombre IUPAC 6-O-terc-butil 3-O-etil 2-amino-5,7-dihidro-4H-tieno[2,3-c]piridina-3,6-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCN(C2)C(=O)OC(C)(C)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(tert-Butyl) 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.41
Porcentaje de pureza 95%